Få mere at vide
Acetone, CHROMASOLV™ , Honeywell™
Artikelnummer. 15623200
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15623200 2.5 L 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 15623200 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 310622.5L
Request Bulk or Custom Format
CHROMASOLV™ , til analyse af dioxiner, furaner og PCB,≥ 99,8 %
  • Højrenhedskromatografiopløsningsmidler
  • Egnethed testet til specificeret brug fra HPLC op til UHPLC-MS applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
CAS 67-64-1
Farve Farveløs
Tæthed 0.791g/mL at 25°C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.132
Flammepunkt −17°C (1.4°F)
Molekylær formel C3H6O
Lineær formel CH3COCH3
Damptryk 184mmHg (20°C)
MDL nummer MFCD00008765
FN nummer 1090
Beilstein 635680
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)=O
IUPAC navn propan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Formel vægt 58.08g/mol
Procent renhed ≥99.8%
Grad CHROMASOLV
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.