Få mere at vide
Solstice Acetone CHROMASOLV™
Beskrivelse
- Til gaskromatografi (GC).
- Udviklet specielt til anvendelse i restanalyse af pesticider og andre lavtflygtige stoffer ved brug af GC.
- Ikke-flygtige stoffer og vandindhold er specificeret for hvert opløsningsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetone |
| pH | Ikke relevant |
| Smeltepunkt | -95 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0,79 g/cm3 (20 °C) |
| Mængde | 7 L |
| Flammepunkt | 14.3 %(V) |
| Emballage | Returdåse i rustfrit stål |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | CHROMASOLV |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Acetone
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.