Få mere at vide
Acetone, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer af Ph.Eur, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-8015104 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 ml
1 l
2,5 l
5 l
25 l
Emballage:
HDPE plastikflaske
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Artikelnummer. 11433733
Brand: Fisher Chemical A/0600/PB08
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
C3H6O, CAS-nummer-67-64-1, 2,5 L, 56 grader C, Farveløs, 58,08 g/mol, -95 grader C, 8765, HDPE plastikflaske, flydende, 247 mbar ved 20 grader C, 0,32 mPaS ved 20 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Emballage Plastbelagt glasflaske
CAS 67-64-1
Damptryk 247mbar at 20°C
Viskositet 0.32 mPaS at 20°C
Dampdensitet 2
Fysisk form Væske
Molekylær formel C3H6O
MDL nummer 8765
Farve Farveløs
pH 7
Smeltepunkt -95°C
Kogepunkt 56°C
Mængde 500 ml
Formel vægt 58.08g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.