Få mere at vide
Acetone, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer af Ph.Eur, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11433733 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
1 l
2,5 l
5 l
25 l
Emballage:
HDPE plastikflaske
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
fluorineret HDPE-flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11433733 500 ml Plastbelagt glasflaske 500ml
10395640 1 l Ravfarvet glasflaske 1 L
10162180 2,5 l Ravfarvet glasflaske 2.5 L
10252232 2,5 l HDPE plastikflaske 2.5 L
10324930 2,5 l Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10642241 5 l fluorineret HDPE-flaske 5 L
10098181 5 l HDPE plastikflaske 5 L
10570521 25 l Metal dåse 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11433733 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/0600/PB08
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
C3H6O, CAS Number-67-64-1, 2,5L, 56 grader. C, CHEBI:15347, Farveløs, 58,08g/mol, CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N, propan-2-en, -95 grader. C, 8765, Ravglasflaske, Væske, 180, CC(-O)C, 247 mbar ved 20 grader. C, 0,32 mPaS ved 20 grader. C | CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58,08 g/mol
C3H6O, CAS-nummer-67-64-1, 2,5 L, 56 grader C, Farveløs, 58,08 g/mol, -95 grader C, 8765, HDPE plastikflaske, flydende, 247 mbar ved 20 grader C, 0,32 mPaS ved 20 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Emballage Plastbelagt glasflaske
CAS 67-64-1
Damptryk 247mbar at 20°C
Viskositet 0.32 mPaS at 20°C
Dampdensitet 2
Fysisk form Væske
Molekylær formel C3H6O
MDL nummer 8765
Farve Farveløs
pH 7
Smeltepunkt -95°C
Kogepunkt 56°C
Mængde 500 ml
Formel vægt 58.08g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.