Få mere at vide
Acetone, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer af Ph.Eur, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 ml
1 l
2,5 l
5 l
25 l
Emballage:
HDPE plastikflaske
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Beskrivelse
C3H6O, CAS-nummer-67-64-1, 2,5 L, 56 grader C, Farveløs, 58,08 g/mol, -95 grader C, 8765, HDPE plastikflaske, flydende, 247 mbar ved 20 grader C, 0,32 mPaS ved 20 grader C
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Metal dåse |
| CAS | 67-64-1 |
| Damptryk | 247mbar at 20°C |
| Viskositet | 0.32 mPaS at 20°C |
| Dampdensitet | 2 |
| Fysisk form | Væske |
| Molekylær formel | C3H6O |
| MDL nummer | 8765 |
| Farve | Farveløs |
| pH | 7 |
| Vis mere |