Få mere at vide
Acetone (certificeret ACS), Fisher Chemical™
Artikelnummer. 30117582 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
4 L
Emballage:
Glasflaske
Artikelnummer. Mængde Emballage
30117582 4 L Glasflaske
1 options
Artikelnummer. 30117582 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A184
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Opfylder eller overgår de nyeste ACS-specifikationer. Faktisk en masse analyse på etiketten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-64-1
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00008765
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC navn Propan-2-One
SMIL CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
pH 7
Smeltepunkt -95 °C
Farve Farveløs
Oplysninger om nedbrydning >4 °C
Tæthed 0.790g/cm³
Mængde 4 L
Flammepunkt -20 °C
Identifikation Beståelsesprøve
Infrarødt spektrum Følger reference
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning 0,001% maks.
Analyseprocentområde Analyse: ≥99,5%
Specifik vægtfylde 0.79
Titrerbar syre 0,0003mEq/g maks.
Titrerbar base 0,0006mEq/g maks.
Damptryk 247 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,32 mPa/s ved 20 °C
FN nummer 1090
Vand 0,5% maks.
Merck Index 15, 65
Kogepunkt 56 °C
Formel vægt 58.08
Procent renhed ≥99.5%
Grad ACS