missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acetonebuffer EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Artikelnummer. 12930664 Shop alle Fisher Chemical produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 12930664

Brand: Fisher Chemical SOL 019 1L

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Buffered acetone solution
Mængde 1000 ml
Emballage Flaske
Grad Eu. Ph. Referencematerialer
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Buffered acetone solution European Pharmacopoeia Ref: 4000100 (SOL 019)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.