missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acetone, Basic, ACS, Scharlab

Artikelnummer. 12426711
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 L
Emballage:
HDPE Bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 12426711

Brand: Scharlab AC03562500

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Brings a superb quality-price ratio to the laboratory. Acetone, Basic, ACS, Scharlab is a solvent that meets the specifications of the American Chemical Society.

The Basic product line is a selection of the most commonly used lab chemicals. These products are distinguished by their high quality, while at the same time ensuring the best prices.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Acetone
Smeltepunkt -95°C
CAS 67-64-1
Farve Colorless
Tæthed 0.79g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 56°C
Mængde 2.5 L
Flammepunkt −20°
Tændingspunkt 540°C
Emballage HDPE Bottle
Fysisk form Liquid
Brydningsindeks 1.3588
Molekylær formel C3H6O
Lineær formel (CH3)2CO
MDL nummer MFCD00008765
Damptryk 233 hPa at 20°C
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
Opløselighedsinformation Miscible in water
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)=O
IUPAC navn propan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Formel vægt 58.08g/mol
Grad Basic
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5LT Acetone, ACS BASIC
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: acetone
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.