Få mere at vide
Acetone, BAGER ULTRA RESI-ANALYZED , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10518521 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 10518521
Brand: JT Baker 9254.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver overlegen ydeevne med minimal risiko for forurenende stoffer, der kan begrænse nøjagtigheden og produktiviteten. Acetone, BAGER ULTRA RESI-ANALYZED , J.T. Baker™ er et ultrarent opløsningsmiddel til analyse af organiske rester, der maksimerer et instruments følsomhed og detektionsevne.
BAGER ULTRA RESI-ANALYZED opløsningsmidler blev udviklet til organiske restekstraktions-/koncentreringsprocedurer. Disse opløsningsmidler er fuldt karakteriseret og partikontrolleret af ECD, FID eller andre metodespecifikke detektorer for at levere det højeste niveau af renhed og parti-til-lot-konsistens.
  • Unikke stabilisatorsystemer giver uovertruffen produktstabilitet og interferensfri resultater, når kemikalier kræver det
  • Optimeret destillation målrettet mod at fjerne reaktive urenheder, produktion af højere assays og smalle opløsningsmiddelfronter
  • Ydeevne testet til renhedsniveauer under de nedre kvantificeringsgrænser (LLQ) til sporanalytdetektion
  • Ydeevne er garanteret gennem den udløbsperiode, der er angivet på etiketten
  • Velegnet til krævende EPA-prøveoprydningsprotokoller
Kemiske identifikatorer
CAS 67-64-1
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00008765
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC navn propan-2-one
SMIL CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
pH 5 to 6 (at 20°C)
Smeltepunkt -94.9°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.79g/cm3
Kogepunkt 55.8°C to 56.6°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 2.6 - 13 Vol %
Flammepunkt −20°C
Tændingspunkt 465°C
Lugt Fruit-like
Emballage Glas
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter For Organic Residue Analysis
Rester efter fordampning Max. 1 ppm
Titrerbar syre 0.3μeq/g
Lineær formel (CH3)2CO
Titrerbar base 0.6μeq/g
Viskositet 32 mPas at 25°C
Vand Max. 0.5%
Opløselighedsinformation Fully miscible in water
Formel vægt 58.08g/mol
Procent renhed ≥99.4%
Grad BAGER ULTRA RESI-ANALYZED
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.