Få mere at vide
Acetone, BAGER, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
5 L
10 L
Emballage:
EcoTainer Metal Safety Can
JERRY
Pakningsstørrelse:
10 L
5 L
Beskrivelse
En klasse af kemikalier til laboratoriebrug, til organisk syntese og til rutinemæssig forskning, normalt kontrolleret af fysiske kriterier og ofte ved assay (af GC).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetone |
| pH | 5 to 6 (20°C) |
| Smeltepunkt | -94.7°C |
| Farve | Farveløs |
| Udseende | Passes test |
| Tæthed | 0.79g/mL at 20°C |
| Kogepunkt | 56°C |
| Mængde | 5 L |
| Eksplosionsgrænse | 2.6 - 12.8 Vol % |
| Flammepunkt | −20°C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.