Få mere at vide
Acetone, BAGER, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10495871 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
5 L
10 L
Emballage:
EcoTainer Metal Safety Can
JERRY
Pakningsstørrelse:
10 L
5 L
Artikelnummer. 10495871
Brand: JT Baker 8003.5000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opfylder reagensspecifikationer til testning af European Pharmacopeia-monografier. Til laboratoriebrug, til organisk syntese og til rutinemæssig forskning.
En klasse af kemikalier til laboratoriebrug, til organisk syntese og til rutinemæssig forskning, normalt kontrolleret af fysiske kriterier og ofte ved assay (af GC).
Kemiske identifikatorer
CAS 67-64-1
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00008765
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC navn propan-2-one
SMIL CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
pH 5 to 6 (20°C)
Smeltepunkt -94.7°C
Farve Farveløs
Udseende Passes test
Tæthed 0.79g/mL at 20°C
Kogepunkt 56°C
Mængde 5 L
Eksplosionsgrænse 2.6 - 12.8 Vol %
Flammepunkt −20°C
Identifikation Passes test
Tændingspunkt 465°C
Lugt Sweet, mint-like
Emballage EcoTainer Metal Safety Can
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter Meets Ph. Eur. specifications, Manufactured in US FDA / ISO 9000 facility
Rester efter fordampning Max. 50 ppm
Lineær formel (CH3)2CO
Damptryk 30.9 kPa (25°C)
Vand Max. 3g/L
Formel vægt 58.08g/mol
Procent renhed ≥99.0%
Grad BAGER
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.