Få mere at vide
Acetone, BAGER ANALYZED Pesticid reagens, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Glas
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Beskrivelse
J.T. Baker BAGER ANALYZED Pesticidereagensopløsningsmidler:
- Velegnet til analyse af de mest almindelige pesticider, såsom 2-chlorbiphenyl, Heptachlor, Aldrin, Parathion, Dieldrin, Endrin, DDT, Dioxin osv.
- Specificeret til de krævede lave restkoncentrationer (5 ppm) til brug i forsknings- og kvalitetskontrollaboratorier
- Ideel til gaskromatografiapplikationer, test for ECD- og/eller FID-følsomme urenheder, organiske rester og rester efter fordampning
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetone |
| pH | 5 to 6 (at 20°C) |
| Smeltepunkt | -94.9°C |
| CAS | 67-64-1 |
| Farve | Farveløs |
| Surhed | Max. 0.0005meq/g |
| Tæthed | 0.79g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 55.8°C to 56.6°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Eksplosionsgrænse | 2.6 - 13 Vol % |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.