Beskrivelse
- Overstiger kravene fastsat af American Chemical Society (ACS)
- Etiket giver en faktisk partianalyse som en garanti for renhed og konsistens
- Analytiske metoder, der anvendes til disse bestemmelser, er baseret på standardtestprocedurer beskrevet i tekniske publikationer
- Forbedringer udviklet af J.T. Baker er ansat for at opnå en højere grad af pålidelighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetone |
| pH | 5 to 6 (at 20°C) |
| Smeltepunkt | -94.9°C |
| Absorbans | Max. 1.00 at 330nm, Max. 0.10 at 340nm, Max. 0.02 at 350nm, Max. 0.01 at 400nm |
| CAS | 67-64-1 |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.79g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Eksplosionsgrænse | 2.6 - 13 Vol % |
| Flammepunkt | −20°C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Acetone
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: acetone