Få mere at vide
Acetone, ACS/USP, Greenfield
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetone, ACS/USP |
| Mængde | 55 Gallon |
| Emballage | 55 Gallon Poly Drum |
| Kogepunkt | 56°C |
| Grad | Reagent |