Få mere at vide
Acetone, ACS/USP, Greenfield
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetone, ACS/USP |
| Mængde | 4x1 Fluorinated Poly Gallon Case |
| Emballage | 4x1 Fluorinated Poly Gallon Case |
| Kogepunkt | 56°C |
| Grad | Reagent |