Få mere at vide
Acetone, ACS/USP-Grade, 5, Pharmco
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetone, ACS/USP |
| Mængde | 5 gal. |
| Molekylær formel | C3H6O |
| MDL nummer | MFCD00008765 |
| Kogepunkt | 56 °C |
| InChI nøgle | CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC(C)=O |
| IUPAC navn | propan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 58.08 |
| Grad | Reagens |