Få mere at vide
Acetone, ACS-reagens,≥ 99,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Mængde:
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
2.5 L
20 L
500ml
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
ACS GENERAL USE SOLVENTS
- value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
- suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
- variations and decrease issues traceable to solvent contamination
- all solvents are tested to meet ACS general use specifications
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetone |
| Smeltepunkt | -94°C (literature) |
| Navn note | ACS reagent, ≥99.5% |
| CAS min % | ≥90.0000% |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Tæthed | 0.791 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Kogepunkt | 55°C to 57°C |
| Mængde | 20 L |
| Flammepunkt | −17°C |
| Emballage | Stainless Steel Can |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Acetone
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.