Få mere at vide
Acetone, ACS-reagens,≥ 99,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15621600
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
2.5 L
20 L
500ml
Pakke med 4
Pakke med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15621600 1 L Glasflaske 1 L
15671600 500 mL Glass Bottle 500ml
15651600 2 L Glass Bottle 2 L
15631600 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15681600 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
15661600 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
15641600 20 L Stainless Steel Can 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15621600 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 1791241L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ACS reagens,≥ 99,5 %
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-64-1
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00008765
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC navn propan-2-one
SMIL CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
Smeltepunkt -94°C (literature)
Navn note ACS reagent, ≥99.5%
CAS min % ≥90.0000%
CAS Max % ≤100.0000%
Tæthed 0.791 g/mL at 25 °C(lit.)
Mængde 1 L
Flammepunkt −17°C
Emballage Glasflaske
Assay Procent Noter iflg. til ACS
Lineær formel CH3COCH3
FN nummer UN1090
Beilstein 635680
Kogepunkt 55°C to 57°C
Formel vægt 58.08
Procent renhed >99.5%
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.