Få mere at vide
Acetone, ACS, 99,5+%
Beskrivelse
Acetone er et polært, aprotisk opløsningsmiddel, der bruges til syntese og isolering af både organiske og uorganiske forbindelser og komplekser. Det spiller en afgørende rolle i Jones oxidation. Det bruges til at skylle laboratorieglasvarer på grund af dets lave omkostninger og flygtighed. Det bruges til fremstilling af forskellige kemikalier såsom methylisobutylketon, mesityloxid, diacetonalkohol, eddikesyre, iodoform, bromoform, rayon, fotografiske film, malings- og lakfjernere. Det er også nyttigt i syntesen af t-butansulfinamid, terpener, thiol-stabiliserede guldkolloider, calixphyrin-makrocykler og trispyrazolylborat-platinforbindelser. Det spiller en vigtig rolle i proteinkrystallisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetone |
| Smeltepunkt | °C to 94°C |
| Farve | Farveløs |
| Udseende | Colorless liquid |
| Tæthed | 0.791 |
| Mængde | 10 mL |
| Flammepunkt | -17°C (1°F) |
| Lugt | Characteristic |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.359 |
| Vis mere |