Få mere at vide
Acetone, ACS, 99,5+%
Artikelnummer. 11307328
Skift visning
Mængde:
10 mL
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10ml
4 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11307328 1 L 1 L
11317328 10 mL 10ml
11420520 500 mL 500ml
11327328 4 x 1 L 4 L
11337328 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11307328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030698.K2
 Begrænset vare
På lager
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58,08 g/mol
Acetone er et polært, aprotisk opløsningsmiddel, der bruges til syntese og isolering af både organiske og uorganiske forbindelser og komplekser. Det spiller en afgørende rolle i Jones oxidation. Det bruges til at skylle laboratorieglasvarer på grund af dets lave omkostninger og flygtighed. Det bruges til fremstilling af forskellige kemikalier såsom methylisobutylketon, mesityloxid, diacetonalkohol, eddikesyre, iodoform, bromoform, rayon, fotografiske film, malings- og lakfjernere. Det er også nyttigt i syntesen af t-butansulfinamid, terpener, thiol-stabiliserede guldkolloider, calixphyrin-makrocykler og trispyrazolylborat-platinforbindelser. Det spiller en vigtig rolle i proteinkrystallisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-64-1
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00008765
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC navn propan-2-one
SMIL CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
Smeltepunkt °C til 94 °C
Farve Farveløs
Udseende Farveløs væske
Tæthed 0.791
Mængde 1 L
Flammepunkt -17 °C (1 °F)
Lugt Karakteristik
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.359
Analyseprocentområde >99.5%
Damptryk 247 hPa (185 mm Hg) ved 20 °C
FN nummer 1090; Colorless
Beilstein 635680
Kogepunkt 56 °C
Opløselighedsinformation Blandet med vand, benzen, alkohol, dimethylformamid, ether, kloroform og de fleste olier.
Formel vægt 58.08
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone