Få mere at vide
Acetone, 99+%
Artikelnummer. 11358415
Skift visning
Mængde:
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358415 2500 mL 2.5 L
11348415 1000 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358415 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10407.0F
 Begrænset vare
På lager
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58,08 g/mol
Acetone er et polært, aprotisk opløsningsmiddel, der bruges til syntese og isolering af både organiske og uorganiske forbindelser og komplekser. Det spiller en afgørende rolle i Jones oxidation. Det bruges til at skylle laboratorieglasvarer på grund af dets lave omkostninger og flygtighed. Det bruges til fremstilling af forskellige kemikalier såsom methylisobutylketon, mesityloxid, diacetonalkohol, eddikesyre, iodoform, bromoform, rayon, fotografiske film, malings- og lakfjernere. Det er også nyttigt i syntesen af t-butansulfinamid, terpener, thiol-stabiliserede guldkolloider, calixphyrin-makrocykler og trispyrazolylborat-platinforbindelser. Det spiller en vigtig rolle i proteinkrystallisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Acetone er et polært, aprotisk opløsningsmiddel, der anvendes til syntese og isolering af både organiske og uorganiske forbindelser og komplekser. Det spiller en afgørende rolle i Jones oxidation. Det bruges til at skylle laboratorieglasvarer på grund af dets lave omkostninger og flygtighed. Det bruges til fremstilling af forskellige kemikalier såsom methylisobutylketon, mesityloxid, diacetonalkohol, eddikesyre, iodoform, bromoform, rayon, fotografiske film, malings- og lakfjernere. Det er også nyttigt i syntesen af t-butansulfinamid, terpener, thiol-stabiliserede guldkolloider, calixphyrin-makrocykler og trispyrazolylborat-platinforbindelser. Det spiller en vigtig rolle i proteinkrystallisering.
Opløselighed
Blandbar med vand, benzen, alkohol, dimethylformamid, ether, chloroform og de fleste olier.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-64-1
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00008765
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC navn propan-2-one
SMIL CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
Smeltepunkt -94 °C
Tæthed 0.791
Mængde 2500 mL
Flammepunkt −17 °C (1 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.359
Lineær formel CH3COCH3
FN nummer UN1090
Beilstein 635680
Merck Index 14,66
Kogepunkt 56 °C
Opløselighedsinformation Blandet med vand, benzen, alkohol, dimethylformamid, ether, kloroform og de fleste olier.
Formel vægt 58.08
Procent renhed ≥99%