missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acetone 99% Ph.Eur., Solveco

Artikelnummer. 18002183
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18002183 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18002183 Leverandør Solveco Chemicals Leverandørnr. 1079

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Acetone af PA og pharma kvalitet til laboratoriebrug.

Til laboratoriebrug.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Propanol
CAS 67-64-1
Mængde 5 L
Emballage HDPE beholder
Molekylær formel C3H6O
MDL nummer MFCD00008765
Kogepunkt 56°C
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)=O
IUPAC navn propan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 58.08
Procent renhed 99.90%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 15L Acetone 99% (3x5L)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.