Få mere at vide
Acetone 99% Ph.Eur., Solveco
Beskrivelse
Acetone of PA and pharma quality for laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-propanone |
| CAS | 67-64-1 |
| Mængde | 12 L |
| Emballage | 1 L HDPE Bottle |
| Koncentration | 99.90% |
| Kogepunkt | 56°C |
| Molekylvægt (g/mol) | 58.08 g/mol |
| Procent renhed | 99.90% |
| Grad | Reagent Ph. Eur. |