Få mere at vide
Acetone, 99+%, extra pure
Artikelnummer. 10779874 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
5 L
Artikelnummer. 10779874
Brand: Thermo Scientific Acros 177170100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-64-1
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00008765
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC navn propan-2-one
SMIL CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
Smeltepunkt -95.0°C
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Oplysninger om nedbrydning >4°C
Tæthed 0.7900g/mL
Kogepunkt 56.0°C
Mængde 10 L
Flammepunkt −20°C
Emballage Plast tromle
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3585
Analyseprocentområde 99+%
Rester efter fordampning 0.005% max.
Specifik vægtfylde 0.79
Lineær formel CH3COCH3
Damptryk Vapor Pressure: 247mbar at 20°C
FN nummer 1090; Colorless
Viskositet 0.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 635
Vand 0.5% max. (K.F.)
Fieser 02,13; 03,4; 06,9
Merck Index 15, 65
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils
Formel vægt 58.08
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.