Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetone |
| Smeltepunkt | -95.0°C |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Oplysninger om nedbrydning | >4°C |
| Tæthed | 0.7900g/mL |
| Mængde | 25 L |
| Flammepunkt | −20°C |
| Emballage | Plast tromle |
| Fysisk form | Væske |
| Vis mere |