Få mere at vide
Acetone, 99,9%, til restanalyse, ECD testede halocarboner fri kvalitet
Artikelnummer. 10681812 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10681812 1 L Glasflaske 1 L
10091751 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10681812 Supplier Thermo Scientific Supplier No. 326700010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.00 DKK
    311.20 DKK / 1 L
    Spare 27.80 DKK
    8% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til restanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-64-1
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00008765
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC navn propan-2-one
SMIL CC(C)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Acetone
Smeltepunkt -95,0 °C
Navn note ECD-testet
CAS min % 99.85
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.7900g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt −20 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3585
Rester efter fordampning 0,0002% maks.
Analyseprocentområde 99.9%
Specifik vægtfylde 0.79
Lineær formel CH3COCH3
Viskositet 0,32 mPa (20 °C)
Vand 0,2% maks. (Coulometrisk)
Beilstein 01, 635
Fieser 02,13; 03,4; 06,9
Merck Index 15, 65
Kogepunkt 56,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: blandet med alkohol, dimethylformamid, kloroform, ether og de fleste olier
Formel vægt 58.08
Procent renhed 99.9%
Grad Restanalyse
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetone
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.