Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetone |
| Smeltepunkt | -95,0 °C |
| Absorbans | (1 cm celle vs. HPLC-kvalitetsvand −), (1 cm celle vs. HPLC-kvalitetsvand −) ved 0nm, 0,005 max ved 350 nm, 0,005 maks. ved 360 nm, 0,005 maks. ved 370 nm, 0,09 maks. ved 340 nm, 0,3 max ved 335 nm, 1 maks. ved 330 nm |
| CAS min % | 99.75 |
| Surhed | ≤0,0003meq/g |
| CAS Max % | 100.0 |
| Alkalinitet | ≤0,0003meq/g |
| Oplysninger om nedbrydning | >4 °C |
| Tæthed | 0.7900g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Acetone
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.