Få mere at vide
Acetone, 99,8 %, for HPLC
Artikelnummer. 10442631 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10442631 2.5 L 2.5 L
10481173 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10442631 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 268310025
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-64-1
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00008765
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC navn propan-2-one
SMIL CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
Smeltepunkt -95,0 °C
Absorbans (1 cm celle vs. HPLC-kvalitetsvand −), (1 cm celle vs. HPLC-kvalitetsvand −) ved 0nm, 0,005 max ved 350 nm, 0,005 maks. ved 360 nm, 0,005 maks. ved 370 nm, 0,09 maks. ved 340 nm, 0,3 max ved 335 nm, 1 maks. ved 330 nm
CAS min % 99.75
Surhed ≤0,0003meq/g
CAS Max % 100.0
Alkalinitet ≤0,0003meq/g
Oplysninger om nedbrydning >4 °C
Tæthed 0.7900g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt −20 °C
Identifikation Beståelsesprøve
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3585
Rester efter fordampning ≤0.0002%
Analyseprocentområde 99.8%
Specifik vægtfylde 0.79
Lineær formel CH3COCH3
Damptryk Damptryk: 247 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,32 mPa (20 °C)
FN nummer 1090; Colorless
Vand ≤0.1%
Beilstein 01, IV, 3180
Fieser 02,13; 03,4; 06,9
Merck Index 15, 65
Grønne funktioner ACT Økomærke (Guld)
Kogepunkt 56,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: blandet med alkohol, dimethylformamid, kloroform, ether og de fleste olier
Formel vægt 58.08
Procent renhed 99.8%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.