Få mere at vide
Acetone, 99,6 %, til spektroskopi ACS
Artikelnummer. 10045800 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10045800 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10269830 500 mL Glasflaske 500ml
10470831 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10045800 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 400100025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00 DKK
    932.85 DKK / 2.5 L
    Spare 92.15 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-64-1
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00008765
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC navn propan-2-one
SMIL CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
Smeltepunkt -95,0 °C
Navn note Reagens ACS, Spectro Grade
Absorbans 0,01 maks. ved 400 nm, 0,02 maks. ved 350 Nm, 0,1 max ved 340 nm, 1 maks. ved 330 nm
CAS min % 99.5
CAS Max % 100.0
Oplysninger om nedbrydning >4 °C
Tæthed 0.7900g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt −20 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3585
Rester efter fordampning 0,001% maks.
Analyseprocentområde 99.6%
Specifik vægtfylde 0.79
Titrerbar syre 0,0003 meq/g maks.
Titrerbar base 0,0006 meq/g maks.
Lineær formel CH3COCH3
Damptryk Damptryk: 247 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,32 mPa (20 °C)
Vand 0,5% maks. (K.F.)
Beilstein 01, 635
Fieser 02,13; 03,4; 06,9
Merck Index 15, 65
Kogepunkt 56,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: blandet med alkohol, dimethylformamid, kloroform, ether og de fleste olier
Formel vægt 58.08
Procent renhed 99.6%
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.