Få mere at vide
Acetone≥ 99,5 %, AR , Macron Fine Chemicals™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 67-64-1 |
| Mængde | 2.5 L |
| Rester efter fordampning | ≤ 0.001% |
| Analyseprocentområde | ≥ 99.5% |
| Titrerbar syre | ≤ 0,0005 meq/g |
| Molekylær formel | C3H6O |
| MDL nummer | MFCD00008765 |
| FN nummer | 1090 |
| Vand | ≤ 0.3% |
| Synonym | 2-Propanone , DMK , Propanone , Dimethyl ketone |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- aceton
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.