Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Acetone |
| Smeltepunkt | -95,0 °C |
| Navn note | Til analyse |
| CAS min % | 99.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Oplysninger om nedbrydning | >4 °C |
| Tæthed | 0.7900g/mL |
| Mængde | 2.5 L |
| Flammepunkt | −20 °C |
| Emballage | Plastflaske |
| Show More |
Safety and Handling
- Acetone
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.