Få mere at vide
Acetone, 99,5+%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10097962 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
EcoSafPak™ Glasflaske
Glasflaske
Metal tromme
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Artikelnummer. 10097962
Brand: Thermo Scientific Acros 176800250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-64-1
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00008765
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC navn propan-2-one
SMIL CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
Smeltepunkt -95.0°C
Navn note For analysis
CAS min % 99.5
CAS Max % 100.0
Oplysninger om nedbrydning >4°C
Tæthed 0.7900g/mL
Kogepunkt 56.0°C
Mængde 25 L
Flammepunkt −20°C
Emballage Metal tromme
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3585
Analyseprocentområde 99.5+%
Rester efter fordampning 0.001% max.
Specifik vægtfylde 0.79
Lineær formel CH3COCH3
Damptryk Vapor Pressure: 247mbar at 20°C
Viskositet 0.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 635
Vand 0.5% max. (Coulometric)
Fieser 02,13; 03,4; 06,9
Merck Index 15, 65
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils
Formel vægt 58.08
Procent renhed ≥99.5%
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.