Få mere at vide
Solstice Acetone
Artikelnummer. 15985650
Skift visning
Mængde:
7 L
18 L
Pakningsstørrelse:
18 L
7 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15985650 7 L 7 L
15607025 18 L 18 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15985650 Leverandør Solstice Leverandørnr. 322017L
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Acetone, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC).
  • ACS opløsningsmidler til almindelig brug.
  • Prisbillig løsning til applikationer som HPLC i præparativ skala, rengøring og organisk syntese.
  • Velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC.
  • Variationer og faldproblemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening.
  • Alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer.
Kemiske identifikatorer
CAS 67-64-1
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00008765
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Propanone, Dimethyl Ketone
IUPAC navn propan-2-one
SMIL CC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone
pH Ikke relevant
Smeltepunkt -95 °C
Farve Farveløs
CAS Max % 100.00%
Tæthed 0,79 g/cm3 (20 °C)
Mængde 7 L
Flammepunkt 14.3 %(V)
Emballage Returdåse i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje Puriss. P.A.
Lineær formel CH3COCH3
Damptryk 240 hPa (20 °C)
Viskositet 0,32 mPa (20 °C)
FN nummer UN1090
Beilstein 635680
Kogepunkt 55 °C til 57 °C (1,013 hPa)
Procent renhed ≥99.50%
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.