Få mere at vide
Riedel-de Haën Acetone
Artikelnummer. 15945650
Mængde:
7 L
18 L
Pakningsstørrelse:
18 L
7 L
Artikelnummer. 15945650
Brand: Riedel-de Haën 2420118L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Acetone, Puriss., opfylder analytiske specifikationer for BP, NF, Ph. Eur.,≥ 99 % (GC).
  • Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier.
  • Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00008765
InChI nøgle CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Propanone, Dimethyl Ketone
IUPAC navn propan-2-one
SMIL CC(C)=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Acetone
pH Not applicable
Smeltepunkt -95°C
CAS min % ≥90.00%
Farve Farveløs
CAS Max % ≤100.00%
Tæthed 0.79 g/cm3 (20°C)
Kogepunkt 55°C to 57°C (1.013 hPa)
Mængde 18 L
Flammepunkt -17°C
Emballage Returdåse i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje Puriss.
Lineær formel CH3COCH3
Damptryk 240 hPa (20°C)
FN nummer UN1090
Viskositet 0.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 635680
Procent renhed ≥99.00%
Grad Farmakopé
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sicherheitshinweis
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt