missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acetone 2,4-Dinitrophenylhydrazon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetone-DNPH |
| CAS | 1567-89-1 |
| Molekylær formel | C9 H10 N4 O4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Propanone, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (9CI), Acetone, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,8CI), 1-(2,4-Dinitrophenyl)-2-(propan-2-ylidene)hydrazine, NSC 131450, NSC 6120 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N4O4/c1-6(2)10-11-8-4-3-7(12(14)15)5-9(8)13(16)17/h3-5,11H,1-2H3 |
| SMIL | CC(=NNc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C |
| IUPAC navn | 2,4-dinitro-N-(propan-2-ylideneamino)anilin |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.2 |
| Formel vægt | 238.0702 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?