Få mere at vide
Acetone 2,4-Dinitrophenylhydrazon, TRC
Artikelnummer. 30314755
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30314755 1 g
1 options
Artikelnummer. 30314755 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1638501G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone-DNPH
CAS 1567-89-1
Molekylær formel C9 H10 N4 O4
Mængde 1 g
Synonym 2-Propanone, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (9CI), Acetone, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,8CI), 1-(2,4-Dinitrophenyl)-2-(propan-2-ylidene)hydrazine, NSC 131450, NSC 6120
InChI formel InChI=1S/C9H10N4O4/c1-6(2)10-11-8-4-3-7(12(14)15)5-9(8)13(16)17/h3-5,11H,1-2H3
SMIL CC(=NNc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C
IUPAC navn 2,4-dinitro-N-(propan-2-ylideneamino)anilin
Molekylvægt (g/mol) 238.2
Formel vægt 238.0702