Få mere at vide
Acetohydroxamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetohydroxamic Acid |
| CAS | 546-88-3 |
| Molekylær formel | C2 H5 N O2 |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO2/c1-2(4)3-5/h5H,1H3,(H,3,4) |
| SMIL | CC(=O)NO |
| IUPAC navn | N-hydroxyacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 75.07 |
| Formel vægt | 75.032 |