Få mere at vide
Acetohydroxamic acid, 98+%
Artikelnummer. 10671752 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10671752 5 g Glasflaske 5g
10299833 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10671752 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170130050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 546-88-3 | C2H5NO2 | 75.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 546-88-3
Molekylær formel C2H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 75.06
MDL nummer MFCD00009994
InChI nøgle RRUDCFGSUDOHDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetohydroxamic acid, methylhydroxamic acid, acetylhydroxamic acid, acetic acid, oxime, acetohydroximic acid, lithostat, n-acetylhydroxylamine, acetamide, n-hydroxy, acethydroxamsaure, acethydroxamsaeure
PubChem CID 1990
ChEBI CHEBI:49029
IUPAC navn N-hydroxyacetamid
SMIL CC(=O)NO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetohydroxamic acid
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 86.0°C to 90.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C(=NOH)OH
Mængde 5 g
Beilstein 02, 187
Fieser 13,2
Merck Index 15, 62
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 75.06
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetohydroxamic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.