missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acetohydrazid-D3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetohydrazide-D3 |
| CAS | 1028333-41-6 |
| Molekylær formel | C2H3D3N2O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Acetic-2,2,2-D3 Acid Hydrazide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N2O/c1-2(5)4-3/h3H2,1H3,(H,4,5)/i1D3 |
| SMIL | O=C(C([2H])([2H])[2H])NN |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterioacetohydrazid |
| Molekylvægt (g/mol) | 77.1 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?