Få mere at vide
Acetoguanide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetoguanide |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N4O/c1-2-6-3(5)8-4(9)7-2/h1H3,(H3,5,6,7,8,9) |
| Formel vægt | 126.0542 |