Få mere at vide
Acetochlor-oxalamic acid (OA) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326669
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326669 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30326669 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10018400AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetochlor oxalamic acid (OA)
CAS 194992-44-4
Analyt- eller komponentnavne Acetochlor oxalamic acid (OA)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H19 N O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Acetic acid, [(ethoxymethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]oxo- (9CI), 2-[(Ethoxymethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]-2-oxoacetic acid, Acetochlor OA, Acetochlor OXA, Acetochlor oxanilic acid
InChI formel InChI=1S/C14H19NO4/c1-4-11-8-6-7-10(3)12(11)15(9-19-5-2)13(16)14(17)18/h6-8H,4-5,9H2,1-3H3,(H,17,18)
SMIL CCOCN(C(=O)C(=O)O)c1c(C)cccc1CC
IUPAC navn 2-[N-(ethoxymethyl)-2-ethyl-6-methylanilino]-2-oxoacetic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 265.3
Mængde 1 ml
Formel vægt 265.1314 g/mol