Få mere at vide
Acetochlor-ethane sulfonic acid (ESA) sodium 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327395
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327395 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30327395 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10018210ME100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetochlor Ethane Sulfonic Acid Sodium Salt
CAS 947601-84-5
Analyt- eller komponentnavne Acetochlor Ethane Sulfonic Acid Sodium Salt
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C14 H20 N O5 S . Na
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C14H21NO5S.Na/c1-4-12-8-6-7-11(3)14(12)15(10-20-5-2)13(16)9-21(17,18)19;/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CCOCN(C(=O)CS(=O)(=O)[O-])c1c(C)cccc1CC
IUPAC navn sodium;2-[N-(ethoxymethyl)-2-ethyl-6-methylanilino]-2-oxoethanesulfonate
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 337.37
Mængde 1 ml
Formel vægt 337.096 g/mol