Få mere at vide
Acetochlor ESA Sodium Salt, TRC
Artikelnummer. 30309870
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30309870 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30309870 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16250850MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetochlor Ethane Sulfonic Acid Sodium Salt
CAS 947601-84-5
Molekylær formel C14 H20 N O5 S . Na
Mængde 50 mg
Synonym Acetochlor Ethane Sulfonic Acid Sodium Salt, Ethanesulfonic acid, 2-[(ethoxymethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]-2-oxo-, sodium salt (1:1)
InChI formel InChI=1S/C14H21NO5S.Na/c1-4-12-8-6-7-11(3)14(12)15(10-20-5-2)13(16)9-21(17,18)19;/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CCOCN(C(=O)CS(=O)(=O)[O-])c1c(C)cccc1CC
IUPAC navn sodium;2-[N-(ethoxymethyl)-2-ethyl-6-methylanilino]-2-oxoethanesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 337.37
Formel vægt 337.096