missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acetochlor ESA Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetochlor Ethane Sulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 947601-84-5 |
| Molekylær formel | C14 H20 N O5 S . Na |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Acetochlor Ethane Sulfonic Acid Sodium Salt, Ethanesulfonic acid, 2-[(ethoxymethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]-2-oxo-, sodium salt (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO5S.Na/c1-4-12-8-6-7-11(3)14(12)15(10-20-5-2)13(16)9-21(17,18)19;/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CCOCN(C(=O)CS(=O)(=O)[O-])c1c(C)cccc1CC |
| IUPAC navn | sodium;2-[N-(ethoxymethyl)-2-ethyl-6-methylanilino]-2-oxoethanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.37 |
| Formel vægt | 337.096 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?