Få mere at vide
Acetochlor 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325345
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325345 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325345 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10018000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetochlor
CAS 34256-82-1
Analyt- eller komponentnavne Acetochlor
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H20 Cl N O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Acetochlor
InChI formel InChI=1S/C14H20ClNO2/c1-4-12-8-6-7-11(3)14(12)16(10-18-5-2)13(17)9-15/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3
SMIL CCOCN(C(=O)CCl)c1c(C)cccc1CC
IUPAC navn 2-chloro-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 269.77
Mængde 1 ml
Formel vægt 269.1183 g/mol