Få mere at vide
Acetochlor 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetochlor |
| CAS | 34256-82-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acetochlor |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H20 Cl N O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Acetochlor |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20ClNO2/c1-4-12-8-6-7-11(3)14(12)16(10-18-5-2)13(17)9-15/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOCN(C(=O)CCl)c1c(C)cccc1CC |
| Vis mere |