Få mere at vide
Acetobrom-alfa-D-glucuronsyre methylester (indeholder 2% CaCO3), TRC
Artikelnummer. 30003983
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003983 25 g
30009448 10 g
17941065 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003983 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16200025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21085-72-3
Molekylær formel C13 H17 Br O9
Molekylvægt (g/mol) 397.17
IUPAC navn methyl (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-bromooxan-2-carboxylat
SMIL COC(=O)[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetobromo-a-D-glucuronic Acid Methyl Ester
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C13H17BrO9/c1-5(15)20-8-9(21-6(2)16)11(13(18)19-4)23-12(14)10(8)22-7(3)17/h8-12H,1-4H3/t8-,9-,10+,11-,12-/m0/s1
Formel vægt 396.0056