Få mere at vide
Acetobromo-alpha-D-glucuronic acid methyl ester, 98%
Artikelnummer. 11906211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11906211
Brand: Thermo Scientific Acros 436290050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 21085-72-3 | C13H17BrO9 | 397.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21085-72-3
Molekylær formel C13H17BrO9
Molekylvægt (g/mol) 397.17
InChI nøgle GWTNLHGTLIBHHZ-SVNGYHJRSA-N
Synonym 2r,3r,4s,5s,6s-2-bromo-6-methoxycarbonyl tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triyl triacetate, acetobromo-alpha-d-glucuronic acid methyl ester, bromomethyltriacetyl glucuronate, bromo-2,3,4-tri-o-acetyl-alpha-d-glucopyranuronic acid methyl ester, methyl acetobromo-alpha-d-glucuronate, 2,3,4-tri-o-acetyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide uronic acid methyl ester, methyl 2s,3s,4s,5r,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-bromooxane-2-carboxylate, zlchem 1315, acetobromo-alpha-d-glucuronic acid, methyl ester, methyl, a-acetobromoglucuronate
PubChem CID 88785
IUPAC navn methyl (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-bromoxan-2-carboxylat
SMIL CC(=O)OC1C(C(OC(C1OC(=O)C)Br)C(=O)OC)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetobromo-α-D-glucuronic acid methyl ester
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 80°C to 110°C
Farve Hvid til Grå
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik rotation +185° to +195° (20°C, 589nm) (c=1, ethyl acetate)
Stabilisator 2% (CaCO3)
Formel vægt 397.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetobromo-alpha-D-glucuronic acid methyl ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.