Få mere at vide
Acetobrom-alfa-D-glucose, 97%, stab. med 2% calciumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316816
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11316816 10 g 10g
11326816 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316816 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04151.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 572-09-8 | C14H19BrO9 | 411.20 g/mol
Acetobrom-α -D-glucose fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af beta-glucosider. Det bruges også som et muligt poly(ethylenterephthalat) overflademodifikationsreagens for at forbedre dets blodkompatibilitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
acetobromo-α -D-glucose fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af beta-glucosider. Det bruges også som et muligt poly(ethylenterephthalat) overflademodifikationsreagens for at forbedre dets blodkompatibilitet.
Opløselighed
Opløselig i ether, chloroform, ethanol, acetone, dichlormethan, ether, ethyl, methanol og tetrahydrofuran. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer, magnesium og aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 572-09-8
Molekylær formel C14H19BrO9
Molekylvægt (g/mol) 411.20
MDL nummer MFCD00063254
InChI nøgle CYAYKKUWALRRPA-HAGGZJDPNA-N
Synonym 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide, acetobromglucose, acetobromoglucose, acetobromo-alpha-d-glucose, a-acetobromglucose, acetobromo glucose, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-, a-d-glucopyranosyl bromide, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-bromooxan-2-yl methyl acetate, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-triacetyloxy-6-bromooxan-2-yl methyl acetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide, stab. with calcium carbonate
PubChem CID 101776
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-bromoxan-2-yl]methylacetat
SMIL CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetobromo-alpha-D-glucose
Navn note stabilized with 2% calcium carbonate
Smeltepunkt 84°C to 89°C
Mængde 10 g
Beilstein 96669
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,60
Opløselighedsinformation Soluble in ether,chloroform,ethanol,acetone,dichloromethane,ether,ethyl,methanol,and tetrahydrofuran. Insoluble in water.
Optisk rotation +198° (c=3 in Chloroform)
Formel vægt 411.22
Procent renhed 97%