Få mere at vide
Acetoacetyl coenzym A natriumsalt,> 90 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11483031 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483031 50 mg 50mg
11463031 10 mg 10mg
11473031 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483031 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215022450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14720.00 DKK
    14018.50 DKK / 50mg
    Spare 701.50 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 102029-52-7
Molekylær formel C25H40N7NaO18P3S
Molekylvægt (g/mol) 874.597
InChI nøgle RSOOKMDOLPTBRH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 133112705
IUPAC navn S-[2-[3-[[4- 5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-3-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]oxy-2-hydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoylamino]ethyl]-3-oxobutan;
SMIL CC(=O)CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(C(C)(C)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)O)O.[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetoacetyl coenzyme A
Farve Gul
Analyseprocentområde >90%
Mængde 50 mg
Formel vægt 901,6 (fri syre)
Fysisk form Fast stof