Få mere at vide
Acetoacetyl coenzym A natriumsalt,> 90 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11473031 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473031 25 mg 25mg
11463031 10 mg 10mg
11483031 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473031 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215022425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8670.00 DKK
    8259.08 DKK / 25mg
    Spare 410.92 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 102029-52-7
Molekylær formel C25H40N7NaO18P3S
Molekylvægt (g/mol) 874.597
InChI nøgle RSOOKMDOLPTBRH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 133112705
IUPAC navn S-[2-[3-[[4- 5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-3-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]oxy-2-hydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoylamino]ethyl]-3-oxobutan;
SMIL CC(=O)CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(C(C)(C)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)O)O.[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetoacetyl coenzyme A
Farve Gul
Analyseprocentområde >90%
Mængde 25 mg
Formel vægt 901.6 (free acid)
Fysisk form Fast stof